Läs mer
Bochem™ Laboratoriebricka i rostfritt stål
Produktkod. 10150071
Change view
Mått (L x B x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
10150071 290 x 220 x 60 mm
10597541 290 x 225 x 50 mm
10170261 355 x 305 x 60 mm
10252201 560 x 385 x 100 mm
10303901 400 x 280 x 70 mm
10537931 400 x 270 x 80 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10150071 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Bochem™ , Laboratoriebrickan i rostfritt stål är användbar för att innehålla och bära föremål som används för experiment i labbet.
  • Rostfritt stål
  • Runda vinklar
  • Stålsidor för att skydda innehållet
Specifikationer
Mått (L x B) 290 x 220 mm
Mått (L x B x H) 290 x 220 x 60 mm
Höjd (metrisk) 60 mm
Längd (metrisk) 250, 290 mm
Material Rostfritt stål
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 180, 220 mm
Kvantitet 1 vardera
Form Rektangulär