Läs mer
Bochem™ Laboratoriebricka i rostfritt stål
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Runda vinklar
- Stålsidor för att skydda innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 450 x 320 mm |
| Mått (L x B x H) | 400 x 270 x 80 mm |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Längd (metrisk) | 400, 450 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Laboratoriebricka set |
| Bredd (metrisk) | 270, 320 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Form | Rektangulär |