Läs mer
Bochem™ Laboratoriebricka i rostfritt stål
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Runda vinklar
- Stålsidor för att skydda innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 290 x 225 mm |
| Mått (L x B x H) | 290 x 225 x 50 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 260, 290 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Laboratoriebricka |
| Bredd (metrisk) | 190, 225 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Form | Rektangulär |