Läs mer
Bochem™ Laboratoriebricka i rostfritt stål
Produktkod. p-8004962
Mått (L x B x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Produktkod. 10150071
Brand: Bochem™ 8701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Bochem™ , Laboratoriebrickan i rostfritt stål är användbar för att innehålla och bära föremål som används för experiment i labbet.
  • Rostfritt stål
  • Runda vinklar
  • Stålsidor för att skydda innehållet
Specifikationer
Mått (L x B) 290 x 220 mm
Mått (L x B x H) 290 x 220 x 60 mm
Höjd (metrisk) 60 mm
Längd (metrisk) 250, 290 mm
Material Rostfritt stål
Typ Laboratoriebricka set
Bredd (metrisk) 180, 220 mm
Kvantitet 1 vardera
Form Rektangulär