Läs mer
De Buyer™ Slev i rostfritt stål med ergonomiskt handtag
Produktkod. 11903684
Change view
Volym (metrisk):
0,13 l
0,67 l
1 l
2,06 l
Längd (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk)
11903684 0,67 l 140 mm
11967435 2,06 l 635 mm
11973674 0,13 l 340 mm
11947435 1 l 430 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11903684 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 3021.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.10 SEK
    326.02 SEK / Paket med 1
    Save 138.08 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 02-10-2026
Ta tag i den perfekt vinklade ergonomiska handtagsformen på De Buyer™ Slev i rostfritt stål med ergonomiskt handtag som låter dig sätta in tummen.
  • Brett och styvt 2,5 mm handtag
  • Fast krok i handtagets ände
  • Liters kapacitet graverad på handtaget
  • Tål diskmaskin
Specifikationer
Produkttyp Slev
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Alla behållare, inklusive djupa grytor
Höjd (metrisk) 65 mm
Längd (metrisk) 140 mm
Kvantitet Varje
Volym (metrisk) 0,67 l