Läs mer
De Buyer™ Slev i rostfritt stål med ergonomiskt handtag
Produktkod. 11947435
Change view
Volym (metrisk):
0,13 l
0,67 l
1 l
2,06 l
Längd (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk)
11947435 1 l 430 mm
11967435 2,06 l 635 mm
11973674 0,13 l 340 mm
11903684 0,67 l 140 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11947435 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 3021.16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.74 SEK
    386.43 SEK / Paket med 1
    Save 112.31 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ta tag i den perfekt vinklade ergonomiska handtagsformen på De Buyer™ Slev i rostfritt stål med ergonomiskt handtag som låter dig sätta in tummen.
  • Brett och styvt 2,5 mm handtag
  • Fast krok i handtagets ände
  • Liters kapacitet graverad på handtaget
  • Tål diskmaskin
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 1 L
Höjd (metrisk) 53 mm
Längd (metrisk) 430 mm
Volym (metrisk) 1 l