Läs mer
De Buyer™ Slev i rostfritt stål med ergonomiskt handtag
Produktkod. 11973674
Change view
Volym (metrisk):
0,13 l
0,67 l
1 l
2,06 l
Längd (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk)
11973674 0,13 l 340 mm
11967435 2,06 l 635 mm
11903684 0,67 l 140 mm
11947435 1 l 430 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11973674 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 3021.08
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta tag i den perfekt vinklade ergonomiska handtagsformen på De Buyer™ Slev i rostfritt stål med ergonomiskt handtag som låter dig sätta in tummen.
  • Brett och styvt 2,5 mm handtag
  • Fast krok i handtagets ände
  • Liters kapacitet graverad på handtaget
  • Tål diskmaskin
Specifikationer
Produkttyp Slev
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Lämplig för alla behållare, inklusive djupa grytor.
Höjd (metrisk) 37 mm
Längd (metrisk) 340 mm
Kvantitet Varje
Volym (metrisk) 0,13 l