Läs mer
De Buyer™ Slev i rostfritt stål med ergonomiskt handtag
Volym (metrisk):
0.13 L
0.67 L
1 L
2.06 L
Längd (metrisk):
140 mm
340 mm
430 mm
635 mm
Beskrivning
- Brett och styvt 2,5 mm handtag
- Fast krok i handtagets ände
- Liters kapacitet graverad på handtaget
- Tål diskmaskin
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slev |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | För alla behållare, inklusive djupa grytor |
| Höjd (metrisk) | 97 mm |
| Längd (metrisk) | 635 mm |
| Kvantitet | Varje |
| Volym (metrisk) | 2.06 L |