Läs mer
Sampling Systems™ Slevar i rostfritt stål
Produktkod. 12977955 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
120 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12977955
Brand: Sampling Systems™ A324150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa skänkar är gjorda av hygieniskt rostfritt stål och är idealiska för provtagning av flytande produkter.
  • Satinfinish
  • Sprickfri konstruktion så att de lätt kan rengöras mellan batcherna
  • Utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 ml
För användning med (applikation) Provtagning av flytande produkter
Längd (metrisk) 350 mm