Läs mer
Sampling Systems™ Slevar i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
120 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Satinfinish
- Sprickfri konstruktion så att de lätt kan rengöras mellan batcherna
- Utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slev |
| Material | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| För användning med (applikation) | Provtagning av flytande produkter |
| Längd (metrisk) | 275 mm |