Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål, stort nav, avtagbara anpassade nålar
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
23s G
25-årig G
26 G
26s G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Finns i olika mätare
- Levereras i förpackningar om 6
- Anpassad punktstil och längder
- Autoklaveringsbar
- För stora nav
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.34 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.64 mm |
| Produkttyp | Avtagbar anpassad nål |
| Nålpunktstil | 2, 3 eller 4 |
| För användning med (utrustning) | Avtagbara sprutor (250 μL och större) |