Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål, stort nav, avtagbara anpassade nålar
Produktkod. 12326459
Change view
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
23s G
25-årig G
26 G
26s G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil unitSize
12326459 25-årig G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10146383 22 G 5 eller AS Paket med 6
11542525 22s G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10268047 23 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10402205 22 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
12316309 23s G 5 eller AS Paket med 6
15937335 26 G 2, 3 eller 4 Varje
11550042 26 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
10051173 26s G 2, 3 eller 4 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12326459 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 780609
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 250 L μoch större.
  • Finns i olika mätare
  • Levereras i förpackningar om 6
  • Anpassad punktstil och längder
  • Autoklaveringsbar
  • För stora nav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Nålmätare 25-årig G
Diameter (metrisk) Inre 0.15 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.52 mm
Produkttyp Avtagbar anpassad nål
Kvantitet 6/Pk.
Nålpunktstil 2, 3 eller 4
För användning med (utrustning) Avtagbara sprutor (250 μL och större)