Läs mer
Bochem™ Lock i rostfritt stål
Produktkod. 10672112
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
250mm
270mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10672112 250mm
10139840 270mm
10519821 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672112 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8357
Beräknad leverans: 29-12-2026
Bochem™ Rostfritt stållock för användning med 20, 25 och 100 liters behållare av rostfritt stål.
  • Rostfritt stål
  • För användning med behållare
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 250mm
För användning med (utrustning) Behållare av rostfritt stål
Material Rostfritt stål (18/10)