Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfritt stållock – syrabeständigt för 603/636-1
Produktkod. 30284911
Change view
Kapacitet (metrisk):
Hold (Håll)
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284911 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 30284911 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5110100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 SEK
    277.46 SEK / Paket med 1
    Save 24.54 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Rostfritt stållock av högsta kvalitet – syratåligt för 603/636-1 Amsta-flaskor och dubbelkokflaskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Behållarens lock
Kapacitet (metrisk) Hold (Håll)
Färg Silver
Material Rostfritt stål