Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Lid - Acid Proof For 603/636-1
Product Code. 30284911
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
None
Unit Size:
Each
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
30284911 None Each
1 options
Product Code. 30284911 Supplier Amsta Rostfritt Supplier No. 5110100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.63 SEK
    277.46 SEK / Paket med 1
    Save 44.17 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Highest quality Stainless Steel lid - acid proof For 603/636-1 Amsta bottles and double boiler bottles. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Tekniske data
Product Type Container Lid
Capacity (Metric) None
Color Silver
Material Stainless Steel
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.