Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfritt stållock – syrabeständig för 603/636-2
Beskrivning
- Högsta kvalitet i rostfritt stål.
- Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållarens lock |
| Kapacitet (metrisk) | Hold (Håll) |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål |