Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfritt stållock – syrabeständigt för 603/636-8
Produktkod. 30284918
Change view
Kapacitet (metrisk):
Hold (Håll)
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284918 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 30284918 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5110200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    407.02 SEK / Paket med 1
    Save 34.98 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lock av rostfritt stål av högsta kvalitet – syratåligt för 603/636-8 Amsta-flaskor och dubbelkokflaskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Behållarens lock
Kapacitet (metrisk) Hold (Håll)
Färg Silver
Material Rostfritt stål