Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfritt stållock – syrabeständigt för 608/609-100
Produktkod. 30284935
Change view
Kapacitet (metrisk):
Hold (Håll)
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284935 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 30284935 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5110450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1458.38 SEK / Paket med 1
    Save 126.62 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lock av högsta kvalitet i rostfritt stål – syrabeständigt för 608/609-100 Amsta transportbehållare. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Behållarens lock
Kapacitet (metrisk) Hold (Håll)
Färg Silver
Material Rostfritt stål