Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stållock för badkar med lutande lyft
Produktkod. 17561876 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
12 L badkar
18 till 26 L bad
38 L Badkar
Mått (L x B x H):
380 x 260 x 190 mm
470 x 300 x 360 mm
780 x 350 x 170 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Mått (L x B x H)
17561876 12 L badkar 380 x 260 x 190 mm
17571876 18 till 26 L bad 470 x 300 x 360 mm
17581876 38 L Badkar 780 x 350 x 170 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17561876
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att minska avdunstning och värmeförlust samtidigt som provkontamination undviks. För användning med uppvärmda cirkulerande bad.
  • Rekommenderas när badet används konstant med vatten över 90 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 12 L badkar
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 380 x 260 x 190 mm