Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stållock för badkar med lutande lyft
Produktkod. 17581876 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
12 L badkar
18 till 26 L bad
38 L Badkar
Mått (L x B x H):
380 x 260 x 190 mm
470 x 300 x 360 mm
780 x 350 x 170 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Mått (L x B x H)
17581876 38 L Badkar 780 x 350 x 170 mm
17561876 12 L badkar 380 x 260 x 190 mm
17571876 18 till 26 L bad 470 x 300 x 360 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17581876
Beräknad leverans: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hjälper till att minska avdunstning och värmeförlust samtidigt som provkontamination undviks. För användning med uppvärmda cirkulerande bad.
  • Rekommenderas när badet används konstant med vatten över 90 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
För användning med (utrustning) 38 L Badkar
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 780 x 350 x 170 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.