Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfritt stållock för 603/636-8
Produktkod. 30285015
Change view
Kapacitet (metrisk):
Hold (Håll)
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285015 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 30285015 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5010200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    316.44 SEK / Paket med 1
    Save 27.56 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lock av högsta kvalitet i rostfritt stål för 603/636-8 Amsta-flaskor och dubbelkokflaskor. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Behållarens lock
Kapacitet (metrisk) Hold (Håll)
Färg Silver
Material Rostfritt stål