Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfritt stållock för 608/609-100
Produktkod. 30285026
Change view
Kapacitet (metrisk):
Hold (Håll)
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285026 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 30285026 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5010450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1299.30 SEK
    1121.30 SEK / Paket med 1
    Save 178.00 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lock av högsta kvalitet i rostfritt stål för 608/609-100 Amsta transportbehållare. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Behållarens lock
Kapacitet (metrisk) Hold (Håll)
Färg Silver
Material Rostfritt stål