Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfritt stållock för 608/609-50
Produktkod. 30284892
Change view
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30284892 1.5 L
1 options
Produktkod. 30284892 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5010350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.23 SEK
    678.74 SEK / Paket med 1
    Save 111.49 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lock av högsta kvalitet i rostfritt stål för 608/609-50 Amsta transportbehållare. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Behållarens lock
Kapacitet (metrisk) 1.5 L
Färg Silver
Material Rostfritt stål