Läs mer
Grant Instruments™ Rostfritt stållock med ringsatser
Produktkod. 11476427
För användning med (utrustning):
JBA12, JBN12, SAP12
JBA18, JBN18, SAP18
JBA5, JBN5, SAP5
SAP34
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11476427
Brand: Grant Instruments™ LF28
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer höga kärl samtidigt som du minskar avdunstning. Grant Instruments Rostfritt stållock med ringsatser är plana med en rad olika håldiametrar.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Platta lock innehåller 2, 4 eller 6 ringsatser.
  • Variabel håldiameter
  • Rymmer högre fartyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 6-ringar
För användning med (utrustning) JBA18, JBN18, SAP18
Material Rostfritt stål