Läs mer
Fisherbrand™ Rostfria lock för testsikt
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
200 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Siktlock |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Tillhandahåller förslutning till testsilar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |