Läs mer
Sampling Systems™ Vätsketrattar i rostfritt stål
Produktkod. 15809601 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809601
Brand: Sampling Systems™ A244150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfria vätsketrattar är idealiska för användning med många olika typer av vätskor.
  • Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål
  • Sprickfri konstruktion
  • Raffad pip för att underlätta produktflödet
  • Finns i ett brett utbud av toppdiametrar för att passa dina specifika behov
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Diameter (metrisk) skaft 18mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Vätskehantering
Produkttyp Påfyllningstratt (vätska)