Beskrivning
- Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål
- Sprickfri konstruktion
- Raffad pip för att underlätta produktflödet
- Finns i ett brett utbud av toppdiametrar för att passa dina specifika behov
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 200 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 18mm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Produkttyp | Påfyllningstratt (vätska) |