Läs mer
Sampling Systems™ Vätsketrattar i rostfritt stål
Produktkod. 15839601 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst unitSize
15839601 310 mm Varje
15849601 50 mm Varje
15899591 120 mm Varje
15809601 150 mm Varje
15819601 200 mm Varje
15829601 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15839601 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A244310
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfria vätsketrattar är idealiska för användning med många olika typer av vätskor.
  • Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål
  • Sprickfri konstruktion
  • Raffad pip för att underlätta produktflödet
  • Finns i ett brett utbud av toppdiametrar för att passa dina specifika behov
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 310 mm
Diameter (metrisk) skaft 18mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Vätskehantering
Produkttyp Påfyllningstratt (vätska)