Läs mer
UVP Transilluminator av rostfritt stål LM-20 modell
Beskrivning
UVP:s utbud av bänktransilluminatorer kan användas med alla UVP bildsystem. De använder 8W-rör och har ett specialkonstruerat filter som ger en så enhetlig ljusemission som möjligt från en rörbaserad enhet. Enheterna har en topp i rostfritt stål som är lätt att rengöra och ett gångjärnsförsett UV-blockerande lock för att skydda användaren. Enkelvåglängdsenheter har hög, medel och låg intensitetsinställningar som gör enheterna lämpliga för både visualisering och bandskärning. Den dubbla och 3UV våglängdsenheter har en enda intensitetsinställning. Enkel och dubbel våglängd bänktransilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 122mm3UV bänktransilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 137mm
Specifikationer
Specifikationer
| Bredd (metrisk) | 356 mm |
| Höjd (metrisk) | 122 mm |
| Djup (metriskt) | 279 mm |
| Produkttyp | 2UV Transilluminator |
| För användning med (applikation) | UVP Bildsystem |
| Filtreringsområde (metrisk) | 200 x 200 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Storlek (metriskt) filter | 200 x 200 mm |
| Modell | LM-20 |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |