Läs mer
UVP Transilluminator av rostfritt stål LMS-26 modell
Beskrivning
- Utrustad med ett ultraviolett blockerande skydd för att skydda användaren från UV-strålning
- Basen är målad med en högkvalitativ, reptålig pulverlack
- Se geler med långvågig UV under längre tidsperioder för att minska skador på foton
- Byt till mellanregister för att öka fluorescensen för fotodokumentation
- Använd kortvåg för att bestråla prover
- Kompakt storlek är ett alternativ till större högpresterande UV-transilluminatorer
- Filterenhet i rostfritt stål
- För användning med alla UVP bildsystem
- 8W rör
- Speciellt konstruerat filter ger den mest enhetliga ljusemissionen som möjligt från en rörbaserad enhet
Specifikationer
Specifikationer
| Bredd (metrisk) | 356 mm |
| Höjd (metrisk) | 137 mm |
| Djup (metriskt) | 279 mm |
| Produkttyp | 3UV Transiluminator |
| För användning med (applikation) | UVP Bildsystem |
| Filtreringsområde (metrisk) | 210 x 260 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Storlek (metriskt) filter | 210 x 260 mm |
| Modell | LMS-26 |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |