Beskrivning
- Flexibel konstruktion i rostfritt stål.
- Tål flytande kvävetemperaturer.
- Utrustad med en 3/8 tum. (9,5 mm) NPT hankoppling i ena änden och aCGA295 honkoppling i andra änden.
- Kompatibel med 6905 Portable Cryogenic Dewar och 6820 Auto-Fill System.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 6905 Portable Cryogenic Dewar och 6820 Auto-Fill System. |
| Längd (engelska) | 6 ft. |
| Längd (metrisk) | 1,8 m |