Läs mer
Cole-Parmer™ Luerbeslag i rostfritt stål
Produktkod. p-8006932 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Inkluderar:
Hane LL x 1/4 tum Hose Barb
Hona Luer x Hane Luer Lock
Luer hona x 1/4-28 UNF-gänga
Manlig LL x 1/4-28 UNF-gänga
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15234743 Manlig LL x 1/4-28 UNF-gänga Varje
15207086 Hona Luer x Hane Luer Lock Varje
15360334 Hane LL x 1/4 tum Hose Barb Varje
15247776 Luer hona x 1/4-28 UNF-gänga Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15234743 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 4150732
Exceptionellt hållbara Luer-kopplingar lämpliga för tuffa kemiska miljöer. Cole-Parmer™ Luerkopplingar i rostfritt stål är lätta att demontera för rengöring.
  • Exceptionell hållbarhet
  • Lätt att ta isär för rengöring
  • Idealisk för tuffa kemiska miljöer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Hårda kemiska miljöer
Förpackningsmängd 1 förpackning
Inkluderar Manlig LL x 1/4-28 UNF-gänga
Produkttyp Luer passning