Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Custom Nålar med Point 5 eller AS
Beskrivning
- Finns i olika mätare
- Autoklaveringsbar
- Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
- Anpassad längd
- Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
- Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
- Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 11 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.39 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.05 mm |
| Produkttyp | Luer Lock Custom Nål |
| Längd (metrisk) nål | 9,52 till 304 mm |
| Nålpunktstil | 5 eller AS |
| För användning med (utrustning) | TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar |
| Anslutningstyp | Standard avsmalnande |