Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Nål, anpassad längd, Point Style 2, 3 eller 4
Produktkod. 10244502
Change view
Nålmätare:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare unitSize
10244502 33 G Paket med 6
11592435 10 G Paket med 6
10388249 15 G Paket med 6
11512445 12 G Paket med 6
10546623 14 G Paket med 6
10443305 13 G Paket med 6
11592335 16 G Paket med 6
10642203 22s G Paket med 6
11542345 23 G Paket med 6
11552345 24 G Paket med 6
11582345 27 G Paket med 6
11512355 26s G Paket med 6
11572345 26 G Paket med 6
10133882 28 G Paket med 6
15139246 28 G Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10244502 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 774701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
Nålmätare 33 G
Diameter (metrisk) Inre 0.11 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.21 mm
Produkttyp Luer Lock Custom Nål
Kvantitet 6/Pk.
Nålpunktstil 2, 3 eller 4
För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar
Anslutningstyp Standard avsmalnande