Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Nål, anpassad längd, Point Style 2, 3 eller 4
Beskrivning
- Finns i olika mätare
- Autoklaveringsbar
- Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
- Anpassad längd
- Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
- Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
- Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål |
| Nålmätare | 14 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.16 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.11 mm |
| Produkttyp | Luer Lock Custom Nål |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Nålpunktstil | 2, 3 eller 4 |
| För användning med (utrustning) | TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar |
| Anslutningstyp | Standard avsmalnande |