Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Nål, anpassad längd, Point Style 2, 3 eller 4
Nålmätare:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Finns i olika mätare
- Autoklaveringsbar
- Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
- Anpassad längd
- Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
- Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
- Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål |
| Nålmätare | 28 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.36 mm |
| Produkttyp | Luer Lock Custom Nål |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Nålpunktstil | 2, 3 eller 4 |
| För användning med (utrustning) | TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar |
| Anslutningstyp | Standard avsmalnande |