Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Custom Nålar med Point 5 eller AS
Produktkod. 11593254
Change view
Nålmätare:
18 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Nålmätare unitSize
11593254 18 G Paket med 6
1 options
Produktkod. 11593254 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 775109
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
Nålmätare 18 G
Diameter (metrisk) Inre 0.84 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 mm
Produkttyp Luer Lock Custom Nål
Kvantitet 6/Pk.
Längd (metrisk) nål 9,52 till 304 mm
Nålpunktstil 5 eller AS
För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar
Anslutningstyp Standard avsmalnande