Läs mer
Hamilton™ Beställnings Kel-F Hub nålar
Produktkod. 10516985
Change view
Nålmätare:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 g
22 G
22s G
25 g
28 G
30 g
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Beställnings
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Förpackningsstorlek
10516985 10 G 5 eller AS Paket med 6
11532445 16 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
11562445 20 g 2, 3 eller 4 Paket med 6
10004214 22 G 5 eller AS Paket med 6
11532455 30 g 2, 3 eller 4 Paket med 6
10779375 28 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
11590072 14 G Beställnings Paket med 6
11502455 25 g 2, 3 eller 4 Paket med 6
11513274 22s G 5 eller AS Paket med 6
11542445 17 G 2, 3 eller 4 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10516985 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 775201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5215.00 SEK
    4442.06 SEK / Paket med 6
    Save 772.94 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare.
  • Finns i olika mätare
  • Levereras i förpackningar om 6
  • Anpassad punktstil
  • Autoklaveringsbar
  • Gassteriliserbar
  • För Kel-F nav
  • Anpassad längd
  • Luer-spets i rostfritt stål
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Nålmätare 10 G
Diameter (metrisk) Inre 2.7 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3.4 mm
Produkttyp Luer Lock Kel-F Navnål
Längd (metrisk) nål 9,5 till 304 mm
Nålpunktstil 5 eller AS
För användning med (utrustning) LT och TLL sprutor och anslutningar
Anslutningstyp Standard avsmalnande