Läs mer
Hamilton™ Beställnings Kel-F Hub nålar
Nålmätare:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 g
22 G
22s G
25 g
28 G
30 g
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Beställnings
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Finns i olika mätare
- Levereras i förpackningar om 6
- Anpassad punktstil
- Autoklaveringsbar
- Gassteriliserbar
- För Kel-F nav
- Anpassad längd
- Luer-spets i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 10 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.7 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.4 mm |
| Produkttyp | Luer Lock Kel-F Navnål |
| Längd (metrisk) nål | 9,5 till 304 mm |
| Nålpunktstil | 5 eller AS |
| För användning med (utrustning) | LT och TLL sprutor och anslutningar |
| Anslutningstyp | Standard avsmalnande |