Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Custom Nålar med Point 5 eller AS
Nålmätare:
20 g
21 G
25 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Finns i olika mätare
- Autoklaveringsbar
- Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
- Anpassad längd
- Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
- Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
- Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål |
| Nålmätare | 20 g |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.60 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.91 mm |
| Produkttyp | Luer Lock Custom Nål |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Nålpunktstil | 5 eller AS |
| För användning med (utrustning) | TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar |
| Anslutningstyp | Standard avsmalnande |