Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Custom Nålar med Point 5 eller AS
Produktkod. 11553264
Nålmätare:
20 g
21 G
25 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11553264
Brand: Hamilton™ 775116
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
Nålmätare 25 g
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.52 mm
Produkttyp Luer Lock Custom Nål
Kvantitet 6/Pk.
Nålpunktstil 5 eller AS
För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar
Anslutningstyp Standard avsmalnande