Läs mer
UVP M-15V transilluminator
Beskrivning
- Belysningsinstrument med variabel intensitet.
- 302nm UV-bakbelysning ger en mycket känslig metod för att detektera dubbelsträngade nukleinsyror som har märkts med fluorescerande färgämnen som etidiumbromid eller akridin orange.
- Unikt designad med ökad UV-intensitet och enhetlighet, omedelbar kapacitet, inget lampflimmer och minskad elförbrukning.
- Anmärkning:
- Även om manualen hänvisar till UV-vågbandet i mellanregistret som 302nm, hänvisar andra till denna region som 300nm eller 312nm. Spektralutgången för alla dessa regioner är densamma.
- Försiktighet:
- UV-transilluminatorer är kraftfulla källor till UV-strålning som kommer att orsaka skada på oskyddade ögon och hud. Innan du använder någon enhet, se till att all personal i området är ordentligt skyddad. Om du inte använder transilluminatorn med ett mörkrum för bildbehandlingssystem, bör ett UV-blockerande lock fästas på transilluminatorn. Även om detta skydd blockerar den ultravioletta strålningen som sänds ut av enheten, bör UV-blockerande glasögon också bäras.
Specifikationer
Specifikationer
| Bredd (metrisk) | 356 mm |
| Höjd (metrisk) | 122 mm |
| Djup (metriskt) | 279 mm |
| Produkttyp | Enkel UV-transilluminator |
| För användning med (applikation) | UVP Bildsystem |
| Filtreringsområde (metrisk) | 150 x 150 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Storlek (metriskt) filter | 150 x 150 mm |
| Modell | M-15V |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |