Läs mer
UVP Transilluminator av rostfritt stål M-26V modell
Produktkod. 12823928
Change view
Djup (metriskt):
279 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) unitSize
12823928 279 mm Varje
1 options
Produktkod. 12823928 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95045802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
UVP:s utbud av bänktransilluminatorer kan användas med alla UVP bildsystem
UVP:s utbud av bänktransilluminatorer kan användas med alla UVP bildsystem. De använder 8W-rör och har ett specialkonstruerat filter som ger en så enhetlig ljusemission som möjligt från en rörbaserad enhet. Enheterna har en topp i rostfritt stål som är lätt att rengöra och ett gångjärnsförsett UV-blockerande lock för att skydda användaren. Enkelvåglängdsenheter har hög, medel och låg intensitetsinställningar som gör enheterna lämpliga för både visualisering och bandskärning. Den dubbla och 3UV våglängdsenheter har en enda intensitetsinställning. Enkel och dubbel våglängd bänktransilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 122mm3UV bänktransilluminator, dimensioner 279mm x 356mm x 137mm
Specifikationer
Bredd (metrisk) 356 mm
Höjd (metrisk) 122 mm
Djup (metriskt) 279 mm
Produkttyp Enkel UV-transilluminator
För användning med (applikation) UVP Bildsystem
Filtreringsområde (metrisk) 210 x 260 mm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Storlek (metriskt) filter 210 x 260 mm
Modell M-26V
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Hög/Medium/Låg
Våglängd 302 nm
Typ av belysning UV bänkskiva