Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål manuell crimper för renrum, justerbar
Produktkod. 11737746 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Cap:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Cap Förpackningsstorlek
11737746 11 mm Varje
11757746 20 mm Varje
11747746 13 mm Varje
12686835 32 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11737746
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en reproducerbar, säker förslutning av flaskan
  • Rostfritt stål
  • Steriliserbar för renrumsapplikationer
  • Manuell
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 11 mm Crimper
Diameter (metrisk) Cap 11 mm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Manuell krimpare