Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål manuell crimper för renrum, justerbar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Cap:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Steriliserbar för renrumsapplikationer
- Manuell
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 32 mm Crimper |
| Diameter (metrisk) Cap | 32 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |