Läs mer
Fisherbrand™ Manuell decapper i rostfritt stål för rena rum
Produktkod. 11520535 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Storlek:
13 mm
20 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11520535 20 mm Varje
11845722 - Varje
15259968 32 mm Varje
11586034 13 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11520535
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåt lätt borttagning av aluminiumtätningar utan att gå sönder
  • Rostfritt stål
  • Steriliserbar för renrumsapplikationer
  • Manuell
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Manuell
För användning med (utrustning) Aluminiumkåpa
Storlek 20 mm