Läs mer
De Buyer™ Mätkanna i rostfritt stål
Produktkod. 11900615
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Produktkod. 11900615
Brand: De Buyer™ 3565.05N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta tag i det flerpunktssvetsade handtaget av rostfritt stål för att hälla noggranna mått med hjälp av De Buyer™ Mätkanna i rostfritt stål.
  • Gradering var 100 ml
  • Hällkant
  • Bred bas för större stabilitet
  • Hållbar och motståndskraftig mot deformation
  • Hygienisk och lätt att rengöra
  • Tål diskmaskin
Specifikationer
Basstil Bred bas
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Rostfritt stål
Avsluta Hällkant
Höjd (metrisk) 105 mm
Inkluderar Med handtag och fot
Graderad Ja
Stil Stor fot