Läs mer
De Buyer™ Mätkanna i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivning
- Gradering var 100 ml
- Hällkant
- Bred bas för större stabilitet
- Hållbar och motståndskraftig mot deformation
- Hygienisk och lätt att rengöra
- Tål diskmaskin
Specifikationer
Specifikationer
| Basstil | Bred bas |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Avsluta | Hällkant |
| Höjd (metrisk) | 185 mm |
| Inkluderar | Med handtag och fot |
| Graderad | Ja |
| Stil | Stor fot |