Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Mätkopp i rostfritt stål
Produktkod. 10340802
Change view
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10340802 1500 ml
1 options
Produktkod. 10340802 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 4402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00 SEK
    453.01 SEK / Paket med 1
    Save 38.99 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Höjd (metrisk) 160 mm