Läs mer
Bochem™ Mätkanna i rostfritt stål
Produktkod. 10463921
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10463921 10 l
1 options
Produktkod. 10463921 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8390
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Kapacitet (metrisk) 10 l
Höjd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 240 mm